제품명
HRA-19a1.1, 09071517
생물학적 소스
human colon
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
세포주 기원
Human colorectal adenocarcinoma
세포주 설명
The HRA-19 cell line was established from a primary human rectal adenocarcinoma present in a 66-year old male. The adenocarcinoma was well differentiated and determined to be Dukes′ stage B. The HRA-19a1.1 cell line is a clone of HRA-19. HRA-19 has stem cell properties and undergoes a multilineage differentiation in serum free medium.
DNA 프로파일
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 12,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
배양 배지
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:6 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
면책조항
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.