주요 문서
N115-BU-7
8062554, mouse nerve, Neuronal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
N115-BU-7, 08062554, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
생물학적 소스
mouse nerve
포장
tube of 5 μg 08062554-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062554-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Neuronal
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Neuroblastoma
세포주 설명
A bromodeoxyuridine-resistant mutant of N1E-115 (Sigma Catalogue number 08062511). The cell line N1E-115 is an adrenergic cell line derived from mouse neuroblastoma C1300 (Mouse strain A/Jax)
애플리케이션
Used in the generation of cell hybrids.
배양 배지
DMEM + 2 mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1 mM 8-bromodeoxyuridine. The cells can be grown in the absence of bromodeoxyuridine
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)