문서
COV318
7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
동의어(들):
COV-318 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
COV318, 07071903
생물학적 소스
human ovary
성장 모드
Adherent
핵형
Modal chromosome no. 74 (68-77)
형태학
Polygonal & fusiform
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, peritoneal ascites
세포주 설명
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a peritoneal ascites. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.