주요 문서
RB247C
6070601, human eye, Clusters of round cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
RB247C, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 06070601
생물학적 소스
human eye
포장
tube of 5 μg 06070601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070601-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Clusters of round cells
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Retinoblastoma
세포주 설명
Human retinoblastoma cell line derived from a male patient. Bilateral retinoblastoma, tumour treated by irradiation. Tumourigenicity not tested.
배양 배지
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)