문서
C9936
Sigma-Aldrich
CryoCane aluminum canes
capacity, 6  vial(s)
동의어(들):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103029
NACRES:
NB.22
특징
capacity 6  vial(s)
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 5015-0002
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
법적 정보
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries