농도
~50 % (w/w) in H2O
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
주의사항
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter