생화학적/생리학적 작용
물리적 특성
Michaelis constant : 4.3 x 10‾5M(Cholesterol)
Inhibitors : Ionic detergents, Hg++, Ag+
Optimum pH : 6.5 − 7.0
Optimum temperature : 45 – 50°C
pH Stability : pH 5.0 – 10.0 (25°C, 20hr)
Thermal stability : Below 45°C (pH 7.0, 15min)
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Protocol for Assay Procedure for Cholesterol Oxidase
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.