종 반응성
rat, bovine, human, mouse
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10 μg/mL
indirect immunofluorescence: 5 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL using human cell extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer19)
유전자 정보
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
특이성
면역원
애플리케이션
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 10μg/mL
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5μg/mL
- Western blotting at a concentration of 0.5μg/mL using human cell extract
- It also used in 1- and 2-D immune blotting analysis.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터