클론
TO-5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~90 kDa
종 반응성
human
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CANX(821)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)