C7493
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
(5aS,7S)-7-[2-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-1-methylethyl]-5a,6,8,9-tetrahydro-3-methyl-1H,7H-pyrano[4,3-b]benzopyran-1-one monohydrate, CP2 monohydrate
About This Item
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.C[C@H](Cn1cnc(N)c2ncnc12)[C@H]3CCC4=CC5=C(O[C@H]4C3)C=C(C)OC5=O
InChI
1S/C21H23N5O3.H2O/c1-11(8-26-10-25-19(22)18-20(26)24-9-23-18)13-3-4-14-6-15-17(29-16(14)7-13)5-12(2)28-21(15)27;/h5-6,9-11,13,16H,3-4,7-8,22H2,1-2H3;1H2/t11?,13-,16-;/m0./s1
InChI key
WIRCSRUVUSUQDQ-HTIJIITDSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.