주요 문서
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
동의어(들):
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
281.26
Beilstein:
2061272
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
powder
mp
115-117 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable