문서
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-Camphor
~95% (balance is primarily borneol.)
동의어(들):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
1907611
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
분석
~95% (balance is primarily borneol.)
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges