C6427
Clindamycin 2-phosphate
aminoglycoside antibiotic
동의어(들):
Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
solid
solubility
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객