주요 문서
C6206
Sigma-Aldrich
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
≥98% purity (HPLC), powder
동의어(들):
CDCQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩1,476,521
₩1,476,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩1,476,521
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
267.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩1,476,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN1CCCc2cc(ccc12)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H13N3O2/c16-8-12(9-17)6-11-3-4-14-13(7-11)2-1-5-18(14)10-15(19)20/h3-4,6-7H,1-2,5,10H2,(H,19,20)
InChI key
LSKCTKMTYNICJW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Fluorescent molecular rotor
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T Iio et al.
Journal of biochemistry, 113(2), 196-199 (1993-02-01)
1-(2-Hydroxyethyl)-6-[(2,2-dicyano)vinyl]-2,3,4-trihydroquinoli ne (DCQ) is a fluorescent dye and its fluorescence yield is determined by a freedom of intramolecular rotation. When DCQ was added to an actin solution, its fluorescence intensity increased as the actin molecule transformed from G-actin to F-actin.
T Iwaki et al.
Biochemistry, 32(29), 7589-7592 (1993-07-27)
We have prepared monoclonal antibodies for the fluorescent molecular rotors 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl)julolidine (CCVJ) and 9-(dicyanovinyl)julolidine (DCVJ). Mouse monoclonal antibody (IgG2b) prepared against CCVJ-conjugated bovine serum albumin strongly bound CCVJ and DCVJ. The CCVJ (or DCVJ) binding to IgG and Fab was