주요 문서
C4272
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-D-glutamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
191.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[C@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m1/s1
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-GSVOUGTGSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)