C3868
Anti-Calsequestrin-2 antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CASQ2, Anti-fast-twitch, cardiac muscle Calsequestrin
크기 선택
₩945,879
크기 선택
About This Item
₩945,879
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
rat, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human calsequestrin-2
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat cardiac muscle (S1 fraction)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CASQ2(845)
mouse ... Casq2(12373)
rat ... Casq2(29209)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)