주요 문서
C3484
Sigma-Aldrich
5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester
동의어(들):
5-CR 6G, SE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H29N3O7
Molecular Weight:
555.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
형광
λex ~520 nm; λem ~550 nm
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Fluorophore exhibiting excitation and emission spectra that fall between those of fluorescein and tetramethylrhodamine. Exhibits a higher fluorescence quantum yield than tetramethylrhodamine conjugates as well as excellent photostability.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)