분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
protect from light
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI key
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable