문서
C2154
Sigma-Aldrich
CAPSO sodium salt
동의어(들):
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H18NO4SNa
CAS Number:
Molecular Weight:
259.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
형태
crystalline powder
유용한 pH 범위
8.9-10.3
pKa(25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable