주요 문서
C21300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac) Phosphoramidite
동의어(들):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H64N5O9PSi
CAS Number:
Molecular Weight:
902.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
non-animal source (no BSE/TSE risk)
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 100 g C213011-01
pkg of 1 × 500 g C213051-01
기술
oligo synthesis: suitable
불순물
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
색상
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
뉴클레오시드 프로파일
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
InChI key
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)