C1671
Chlorprothixene hydrochloride
동의어(들):
2-Chloro-9-(3-dimethylaminopropylidene)thioxanthene hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
InChI key
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable