분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
구성
Peptide content, >60%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(CC(C)C)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O7/c1-6-17(4)26-31(44)36-23(13-16(2)3)29(42)35-24(14-19-15-32-21-10-8-7-9-20(19)21)30(43)34-22(11-12-25(38)39)28(41)33-18(5)27(40)37-26/h7-10,15-18,22-24,26,32H,6,11-14H2,1-5H3,(H,33,41)(H,34,43)(H,35,42)(H,36,44)(H,37,40)(H,38,39)
InChI key
UMKHUVRCCMAOBN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.