It is not working..................................
C1241
Anti-Calcium Channel CaV1.2 (human) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-Human α1C, L-Type of Voltage-gated Calcium Channel
크기 선택
₩1,355,330
크기 선택
About This Item
₩1,355,330
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CACNA1C(775)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Cacna1c(24239)
특이성
면역원
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable