Key Documents
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
동의어(들):
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethyl­ammonium-3-chloro­carbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-­butynyl­trimethyl­ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
317.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
색상
white
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
InChI key
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
교체됨