주요 문서
BR782866
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 8 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩724,101
₩724,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩724,101
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
₩724,101
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PC membrane
설명
cellGrade(TM) plus
무균
sterile
포장
pack of 48 ea
제조업체/상표
BRAND 782866
크기
6 well
공극 크기
8 μm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Innovative cell culture plates and inserts for manual and automatic cell and tissue culture. The BRANDplates® Insert System, developed in conjunction with the Fraunhofer company, offers an innovative expansion to BRAND′s existing cell culture product range. It consists of two different cell culture plates and two designs of cell culture inserts that can be combined in different configurations.PS cellGrade plus surface, sterile, strip of 4 inserts (divisible).BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)