주요 문서
BMSIPD119640
Sigma-Aldrich
Prefilled 96 well plate for BeadBlaster 96
bead diam. 4 mm, well volume 2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EACH
₩3,324,024
₩3,324,024
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EACH
₩3,324,024
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.11
₩3,324,024
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD119640
bead diam.
4 mm
웰 용적
2 mL
호환성
BeadBlaster 96
관련 카테고리
일반 설명
These 96 well toughened genomics plates have a 2ml capacity in each square well. Prefilled with one 4mm bead in each well.
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)