추천 제품
AC/DC 입력
110 V / 120 V, US 3-pin plug
material
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
B Medical Systems
높이 × 너비 × 깊이
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
용량
26.38 ft3
중량
553.36 lb
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
- Premium - Upright, Blood Bank Refrigerato
- Organic Glass Door
- 5 SS Perforated Drawers with Front Cover
- B Connected Prepared
- 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port
- Door Mounted Control Panel, Internal LED Light
- Electronic Door Access
- Temperature Chart Recorder
- 4 Casters with integrated feet
- Storage Capacity of 450 Blood Bags (450ml)
애플리케이션
Blood Management
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.