주요 문서
Z208221
Sigma-Aldrich
Rubbermaid® heavy-duty lab carts
Model B, H × L × W 32 1/2 in. × 36 in. × 24 in., beige, cart total capacity 400 lb. , 200 lb. per shelf
동의어(들):
heavy-duty cart, rubbermaid cart, rubbermaid carts
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩778,708
₩778,708
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩778,708
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
JA.01
₩778,708
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Model B
높이 × 길이 × 너비
32 1/2 in. × 36 in. × 24 in.
카트 총 용량
400 lb. , 200 lb. per shelf
색상
beige
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Duramold® construction holds up under rugged use. Seamless construction, no sharp edges. Easy to clean. Maneuverable. Optional middle shelf sold separately for models B and C.
법적 정보
Duramold is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
Rubbermaid is a registered trademark of Rubbermaid Commercial Products, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Is this cart autoclavable?
    1 답변
    1. The product has not been validated for autoclave.