주요 문서
BM0012
Sigma-Aldrich
BMS-191095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3R,4S)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, (3R-trans)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, BMS 191095 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩101,602
₩101,602
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩101,602
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21ClN4O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
445.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩101,602
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1(C)OC2=CC=C(C#N)C=C2[C@H](N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@H]1O.[H]Cl
InChI
1S/C22H21ClN4O2.ClH/c1-22(2)21(28)20(17-11-14(12-24)3-8-18(17)29-22)27(13-19-25-9-10-26-19)16-6-4-15(23)5-7-16;/h3-11,20-21,28H,13H2,1-2H3,(H,25,26);1H/t20-,21+;/m0./s1
InChI key
TZLMTXNZECPICU-JUDYQFGCSA-N
생화학적/생리학적 작용
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity.
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity. BMS-191095 improves postischemic recovery of function and reduced lactate dehydrogenase release in the isolated rat hearts.
특징 및 장점
BMS-191095 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
법적 정보
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)