주요 문서
BAF198410000
Bel-Art® Conical Centrifuge Tubes with Rims
polyethylene, tube capacity × L 15 mL × 11.7 cm, pack of 12 tubes
동의어(들):
round bottom tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
polyethylene
특징
graduated
포장
pack of 12 tubes
제조업체/상표
Bel-Art F19841-0000
O.D.
17 mm
튜브 용량 × 길이
15 mL × 11.7 cm
일반 설명
Graduated, conical polyethylene tubes with rim. Outstanding chemical inertness Heat resistant up to 52ºC (125ºF).
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)