주요 문서
BAF133550001
Fluorescent Ruler, Metric/English Scale
pink phosphorescent ink visible under UV
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩42,630
₩42,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩42,630
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NB.22
₩42,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Bel-Art F13355-0001
측정 범위
0-15 cm
일반 설명
This plastic metric/English scale is printed with a highly visible, glow-in-the-dark pink phosphorescent ink. Under UV light the ruler graduations glow visibly and help to calculate nucleic acid mobility. The ruler is marked 0 to 15cm in millimeter increment, along one edge and 0" to 6" in 1/16" increments on the other edge.
High visibility, glow-in-the-dark scale
  • Ideal for viewing fluorescent images and fluorescent photography
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)