주요 문서
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioproline
동의어(들):
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidinecarboxylic acid, (−)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
233.28
Beilstein:
4254605
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)