주요 문서
B800-05
Sigma-Aldrich
Bovine Brain Artery Endothelial Cells: BBAEC (Cryovial)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
NACRES:
NA.81
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
bovine brain (arteries)
Quality Level
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
핵형
2n = 60
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
일반 설명
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
세포주 기원
Artery
계대배양 정규 작업
Please refer to the BBAEC Culture Protocol.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)