추천 제품
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.5%
형태
powder
기술
electrophoresis: suitable
불순물
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
적합성
suitable for electrophoresis (as a reagent)
저장 온도
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
- for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
- for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges