주요 문서
B7410
Nalgene® bottles, style 2120
capacity 4,000 mL
동의어(들):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩48,010
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩48,010
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩48,010
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round natural bottle
조인트
Joints threaded neck (100)
설명
Not autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2120-0010
보틀 직경 × 높이
153 mm × 288 mm
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round, wide-mouth bottles
특징 및 장점
  • Versatile as it is chemical-resistant to acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F) for long-term purposes
  • Non-leakproof for liquids
  • Made from non-toxic materials
  • Linerless closures are recommended to prevent leaks, wrinkles, and contamination of reagents
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)