주요 문서
B7407
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 30 mL
동의어(들):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩23,345
₩23,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩23,345
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩23,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
조인트
Joints threaded neck (20)
설명
Not autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2002-0001
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Boston-style (round) narrow-mouth bottles.
특징 및 장점
  • Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
  • Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
  • Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
  • Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
  • Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)