항체 형태
tissue culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
BXP-21, monoclonal
형태
aqueous solution
분자량
antigen ~70 kDa
종 반응성
human
농도
~250 μg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABCG2(9429)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특이성
면역원
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.