주요 문서
B5651
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
동의어(들):
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
368.04
Beilstein:
4062599
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
설명
cationic
mp
56-62 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)