주요 문서
B4532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥98%
동의어(들):
Magenta-GlcA, Magenta glucuronide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩503,136
₩503,136
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩503,136
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
521.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩503,136
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
분석
≥98%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
결합
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
법적 정보
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.