주요 문서
B3630
Sigma-Aldrich
Behenyl behenate
동의어(들):
Behenic acid behenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H88O2
CAS Number:
Molecular Weight:
649.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)