추천 제품
vapor density
7.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
mp
62-65 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
381.2 °F - open cup
Flash Point (°C)
194 °C - open cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)