분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
주관자
Bayer
저장 온도
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
InChI key
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.