주요 문서
B173
Sigma-Aldrich
BRL 54443 maleate salt
solid
동의어(들):
3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol maleate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩255,577
₩255,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩255,577
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18N2O · C4H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
346.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩255,577
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
색상
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
Potent 5-HT1E/1F serotonin receptor agonist.
주의사항
Photosensitive
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effect of BRL 54443 (3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-ol) a 5-HT1E/1F receptor agonist on general behaviour and maximal electroshock seizure threshold in the rat.
Lightowler, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 237P-237P (1998)
BRL 54443 a potent agonist with selectivity for human cloned 5-HT1E and 5-HT1F receptors.
Brown, et al.
British Journal of Pharmacology, 123, 233P-233P (1998)