반응 적합성
reagent type: catalyst
core: boron
농도
14% in methanol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
주의사항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
표적 기관
Kidney
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter