주요 문서
AXYVT3845ULR
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 5 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩5,836,961
₩5,836,961
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩5,836,961
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
크기:
5 μL
포장:
pkg of 5x3840tips/cs
제조업체/상표:
Axygen Inc VT-384-5UL-R
Corning
₩5,836,961
예상 입고일2025년 7월 03일세부사항
제조업체/상표
Axygen Inc VT-384-5UL-R
Corning
포장
pkg of 5x3840tips/cs
크기
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
  • Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
  • The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)