주요 문서
AXYTGL1165
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 10x250tips/cs
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩888,125
₩888,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩888,125
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩888,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc TGL-1165
Corning
포장
pkg of 10x250tips/cs
크기
1.1 mm × 6.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)