주요 문서
AXYTF400LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩909,440
₩909,440
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩909,440
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩909,440
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-400-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)