주요 문서
AXYTF300
Pipette filter tips
for P-2, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs
동의어(들):
Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩1,290,979
₩1,290,979
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩1,290,979
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
₩1,290,979
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
material
clear
무균
non-sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-300
Corning
포장
pkg of 10x1000tips/cs
크기
0.5-10 μL
용적
0.5—10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Axygen® Microvolume - Gilson-Style P2/P10 filter tips are optimized for use in sensitive biological applications for accurate results.
  • Features an aerosol-resistant filter to prevent the possible cross-contamination of samples.
  • The polyethylene aerosol filter is inserted robotically into the pipette tip to create a physical barrier in the tip for protecting samples from nuclease contamination.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)