AXYT200CL
Axygen® Maxymum Recovery® Universal Fit Pipet tip
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
동의어(들):
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩897,666
₩897,666
예상 입고일2025년 8월 21일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩897,666
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩897,666
예상 입고일2025년 8월 21일세부사항
추천 제품
특징 및 장점
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips have the following benefits:
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse-free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher accuracy and precision
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.