주요 문서
AXYPDW500CSI
Deep well plate
for SBS FootPrint, individually wrapped, size 96 wells, size 600 μL, 25 ea of, sterile
동의어(들):
Corning cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩770,588
₩770,588
예상 입고일2025년 8월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩770,588
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
conical bottom wells
₩770,588
예상 입고일2025년 8월 13일세부사항
material
conical bottom wells
무균
sterile
제조업체/상표
Axygen Inc P-DW-500-C-SI
Corning
포장
25 ea of
크기
600 μL
96 wells
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)